Descripción
Montaje y desmontaje rápido y sencillo sin necesidad de herramientas. Las crestas de púas proporcionan un agarre seguro en el interior de los tubos flexibles. Los accesorios Luer deslizantes permiten una conexión sencilla pero segura
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ADCF;FDA;Sin DEHP;Sin ftalatos;RoHS;USP |
| Diámetro interior (imperial) | 1,9 cm (1 x 8 in) |
| Conexión | Luer Slip macho, espiga para manguera |
| Material (sello) | Polipropileno |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?