Learn More
Rogo Sampaic™ Células de recuento Malassez
Código de producto. 11720845
Cambiar vista
Click to view available options
Grid Type:
Doble
Simple
Tamaño de la unidad:
1 PCS
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Grid Type Tamaño de la unidad
11720845 Doble 1 PCS
11740835 Simple 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11720845 Proveedor Rogo Sampaic™ N.º de proveedor ZMB021
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    64.85€
    52.11€ / paquete de 1
    Ahorro 12.74€
    19% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Para determinar el número de partículas por unidad de volumen de un líquido. Las células de recuento Rogo Sampaic™ Malassez tienen una cuadrícula simple o doble con una profundidad de 0,2 mm.
  • Para muestras de sangre
  • Proporciona mediciones manuales exactas
Especificaciones
Tipo de producto Célula Malassez
Grid Type Doble
Cantidad 1Each
Tipo de muestra Sangre
Fondo (métrico) 0,2mm