Learn More
Fisherbrand™ Soporte de pipetas MagPette™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11932581 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Posiciones:
2
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Posiciones unitSize
11932581 2 cada uno
1 options
Código de producto. 11932581
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Protege la mayoría de las superficies metálicas con cuatro imanes potentes. El soporte Fisherbrand™ MagPette™ admite hasta dos pipetas y se adapta a la mayoría de las marcas de pipetas.
  • Fabricado en plástico ABS resistente
  • Disponible en colores vivos translúcidos.
  • Dimensiones: (An x F x Al) 131 x 112 x 76 mm
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Color Morado
Admite Pipetas (2)
Material Plástico ABS
Posiciones 2
Forma Rectangular
Apilables No
Esterilidad Non-sterile
Montaje Imán
Altura (imperial) 3 in.
Fondo (imperial) 4.4 in.
Fondo (métrico) 112 mm
Tipo de producto Gradilla
Estantes None
Altura (métrico) 76 mm
Anchura (métrico) 131 mm