Description
La lámpara de aumento Fisher Scientific™ se fija vertical u horizontalmente en la parte superior o lateral de cualquier borde. Para uso en laboratorio y otros trabajos científicos de precisión.
Lente de aumento de gran tamaño
- Aumento de 2X iluminado con punto de 4X
- La ventana es de 2,75 x 2,75 pulg (7 x 7 cm)
- Dimensiones totales: 8,5 x 3 x 1 pulg (L x An Al) (21,6 x 7,6 x 2,5 cm)
Lente de aumento media
- Aumentos de 3X y 10X dobles iluminados
- La ventana es de 1,75 x 1,75 pulg (4,4 x 4,4 cm)
- Dimensiones totales: 6,5 x 2 x 0,75 pulg (16,5 x 5,1 x 1,9 cm) (L x An x Al)
Lente de aumento pequeña
- Aumento de 8X
- Enfoque ajustable
- La ventana es de 2,5 cm (1 pulg) de diámetro.
Specifications
Specifications
| Diámetro exterior (imperial) | 1,75 in |
| Diámetro exterior (métrico) | 4,44 cm |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 6,5 x 2 x 0,75 pulg (16,51 x 5 x 1,91 cm) |
| Para utilizar con (aplicación) | Para ver los detalles de la superficie e iluminar uniformemente el campo de observación |
| Altura (imperial) | 0,75 in |
| Altura (métrico) | 1,91 cm |
| Incluye | Pila AA reemplazable |
| Longitud (imperial) | 6,5 in |
| Longitud (métrico) | 16,51 cm |
| Iluminación | LED |
| Show More |