Descripción
Agitador magnético digital sin calefacción, diseñado para agitación síncrona. Tecnología de bobina magnética que proporciona una agitación silenciosa y uniforme en todas las posiciones. La velocidad permanece constante, incluso si cambia la carga. Diseño cerrado y compacto que facilita la limpieza y protege el equipo contra la penetración de líquidos. Además, se incluye una base antideslizante transparente y extraíble.
- Funcionamiento de marcha atrás ajustable
- Usar bobinas magnéticas libres
- Pantalla de código de errores
- Funcionamiento sencillo con teclado táctil
- Aptos para funcionamiento continuo
- Intervalo de velocidad: De 0 a 1200 r. p. m.
Especificaciones
Especificaciones
| Velocidad | De 0 a 1200 rpm |
| Posiciones de agitación. | 15 |
| Material de la placa superior | Acero inoxidable |
| Tensión | 100/240 V |
| Vataje | 40 W |
| Altura (métrico) | 60 mm |
| Área de la superficie de la placa superior (métrico) | 280 x 470 mm |
| Anchura (imperial) | 11 in |
| Anchura (métrico) | 280 mm |
| Amperaje | 1500 mA |
| Mostrar más |