Learn More
Magnesium trifluoromethanesulfonate, 98%, BLD Pharm™
Produktkod. 31095449
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Quantity:
25 g
Produktkod. Quantity
31095449 25 g
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 31095449 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD13705625g
 Restricted Item
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Specifikationer
CAS 60871-83-2
Molecular Formula C2F6MgO6S2
MDL Number MFCD00042601
Quantity 25 g
SMILES O=S(C(F)(F)F)([O-])=O.O=S(C(F)(F)F)([O-])=O.[Mg+2]
Molecular Weight (g/mol) 322.44
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material Magnesium trifluoromethanesulfonate
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.