Learn More
Fisherbrand™ Kit de almacenamiento MagLab™
Código de producto. 11942581 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Surtido (verde azulado, verde, morado, naranja)
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
11942581 Surtido (verde azulado, verde, morado, naranja) paquete de 4
1 options
Código de producto. 11942581
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    67.05€
    62.52€ / paquete de 4
    Ahorro 4.53€
    6% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Cree espacio de almacenamiento sin saturar espacios de trabajo limitados. El kit de almacenamiento Fisherbrand™ MagLab™ utiliza un montaje magnético para almacenar diversos suministros de laboratorio y oficina fuera de la mesa de trabajo. Cuat
Cree espacio de almacenamiento de laboratorio fuera de su mesa de trabajo con el MagLab™ sistema de almacenamiento.
  • Organice fácilmente los accesorios comunes de laboratorio y oficina fuera de la mesa de trabajo.
  • El plástico ABS resistente es translúcido para facilitar la identificación de contenido y el acceso
  • El juego modular incluye cuatro piezas únicas
    • MagRack™ Tiene capacidad para cuatro tubos de 50 ml y nueve tubos de 15 ml.
    • MagWipe™ contiene un estándar (110 mm x 210 mm) Kimwipes™ caja
    • MagPette™ Tiene capacidad para dos pipetas (se adapta a los estilos más populares)
    • MagBox™ contiene accesorios varios
  • Cada pieza cuenta con cuatro potentes imanes para una sujeción segura sobre la mayoría de las superficies metálicas.
  • Montaje en superficies no metálicas con una placa de montaje metálica autoadhesiva, suministrada
Especificaciones
Tipo de producto MagLab Juego de almacenamiento
Color Surtido (verde azulado, verde, morado, naranja)
Material Plástico ABS
Cantidad 4 paq.
El dispositivo tiene 4 tubos de 50 ml y 9 tubos de 15 ml, caja de pañuelos estándar, dos pipetas y accesorios varios
Altura (imperial) 4 in
Altura (métrico) 102 mm
Longitud (imperial) 20,6 in
Longitud (métrico) 522 mm
Anchura (imperial) 15,5 in
Anchura (métrico) 393 mm