Learn More
Bel-Art™ Bandejas de hielo Magic Touch 2™
Beschreibung
Propiedades de aislamiento superiores combinadas con una gran resistencia química
- Compatible no solo con hielo húmedo, sino también con materiales a temperaturas ultrabajas, como hielo seco, pulpa de sal, pulpas de disolvente de hielo seco o nitrógeno líquido
- Capaz de soportar un amplio rango de temperatura de -°196 C (-320 °F) a 100 °C (212 °F)
- Las bandejas para hielo de laboratorio de uretano expandido y de alta calidad son ligeras, duraderas, sin sudoración e impermeables a la humedad y los olores
- El acabado antideslizante con textura ligera y el borde elevado proporcionan un transporte seguro y un aspecto elegante
- Dispone de una cómoda boquilla de vertido, bordes antigoteo, un indicador de línea de llenado y una tapa con guía posicionadora de ajuste perfecto para facilitar el apilado
- La bandeja de 1 l no incluye la boquilla de vertido ni el indicador de la línea de llenado
Spezifikation
Spezifikation
| Altura (métrico) | 11,6cm |
| Altura (imperial) | 4,5 in |
| Longitud (métrico) | 18,3cm |
| Longitud (imperial) | 7,25 in |
| Anchura (métrico) | 18,3cm |
| Anchura (imperial) | 7,25 in |
| Capacidad (imperial) | 0,227 gal |
| Incluye | Boquilla de vertido, bordes antigoteo, indicador de línea de llenado, tapa con guía posicionadora de ajuste perfecto y base |
| Diseñar | Ligeramente texturizada, antideslizante |
| Material | uretano |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?