Specifications
| Tipo de producto | Plataforma Universal |
| Material | Acero |
| Dimensiones (L x An) | 45 x 45 cm (17,8 x 17,8 in) |
| Descripción | Fijación magnética |
| Para utilizar con (aplicación) | Soportes y pinzas |
| Para utilizar con (equipo) | Incubador de agitación 16333226 |