Learn More
Fisherbrand™ Plataforma universal MAGic Clamp™
Código de producto. 16363226 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Incubador de agitación 16333226
Mini Incubadora 16313226
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
16363226 Mini Incubadora 16313226 cada uno
16393246 Incubador de agitación 16333226 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16363226
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    603.09€
    261.21€ / paquete de 1
    Ahorro 341.88€
    56% Descuento
Fecha estimada de envoi: 18-02-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La plataforma universal MAGic Clamp™ Fisherbrand™ cuenta con un accesorio magnético exclusivo diseñado para facilitar el cambio de las pinzas para matraces.
  • Para usar con incubador de agitación
  • Magnético
  • Puede sostener una amplia variedad de abrazaderas para tubos y matraces
Especificaciones
Tipo de producto Plataforma Universal
Material Acero
Dimensiones (L x An) 9,5 x 11,5 cm (3,74 x 4,53 in)
Descripción Fijación magnética
Para utilizar con (aplicación) Soportes y pinzas
Para utilizar con (equipo) Mini Incubadora 16313226