Learn More
BRAND™ Accesorios para el controlador de pipetas macro
Código de producto. 10107150 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Carcasa del adaptador
Fuelles de succión
Pieza de silicona
Sistema de válvulas
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo unitSize
10107150 Pieza de silicona 1 PCS
15623947 Carcasa del adaptador cada uno
10300601 Sistema de válvulas 1 PCS
15543300 Fuelles de succión cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10107150 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 26146
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7.34€
    4.79€ / paquete de 1
    Ahorro 2.55€
    34% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Accesorios y piezas de repuesto para utilizar con su BRAND™ Controlador de pipeta macro.
Permite el uso continuado tras años de uso. Los accesorios para el controlador de pipetas BrandTech™ BRAND™ macro™, ya disponibles para pedidos, incluyen un fuelle de succión, un sistema de válvulas, filtros de membrana no estériles de 3
Accesorios y piezas de repuesto para el BRAND™ Controlador de pipeta macro.
  • N° de pieza 26225: Fuelle de succión de silicona, con anillo roscado de PP gris.
  • Pieza N° 26128 Sistema de válvula de repuesto fabricado en silicona, PP y PTFE.
  • N.º de pieza 26146: Adaptador de silicona, 44 mm, desmontable y esterilizable en autoclave.
  • N.º de pieza 26220: Carcasa adaptadora PP, gris, 44 mm de largo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Puntas compatibles Pipetas de 0,1 a 200 ml
Descripción Adaptador de silicona, 44 ml
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Color Transparente/Blanco
Desechables Un solo uso
Para utilizar con Controlador de pipetas macro
Material Silicona
Número de canales 1
Esterilidad No estéril
Tipo Pieza de silicona
Volumen (métrico) De 0,1 a 200 ml
Para utilizar con (equipo) Controlador de pipeteado BrandTech™ BRAND™ macro™
Longitud (métrico) 44 mm