Learn More
Hellma Macrocubeta, 6030-OG
Código de producto. 15810332
Cambiar vista
Click to view available options
Trayectoria óptica:
10 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Trayectoria óptica Tamaño de la unidad
15810332 10 mm cada uno
1 options
Código de producto. 15810332 Proveedor Hellma N.º de proveedor 60301010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    85.98€
    60.40€ / paquete de 1
    Ahorro 25.58€
    29% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Cubeta de vidrio óptico para ensayo de absorción con una tapa de PTFE.
  • Fabricado con vidrio óptico
  • Rango VIS
  • Tapa de PTFE incluida
Especificaciones
Capacidad (métrico) 3500 μl
Material Vidrio óptico
Material del cierre Politetrafluoroetileno (PTFE)
Anchura (métrico) interior 9,5 mm
Grosor (métrico) Grosor de base: 1,5 mm
Incluye Tapa de PTFE
Cantidad 1/paq.
Trayectoria óptica 10 mm
Wavelength Range De 360 nm a 2500 nm
Altura (métrico) 45 mm
Anchura (métrico) 12,5 mm