Learn More
Hellma™ Cubetas de macroceldas de precisión con tapa
Código de producto. 10484871
Cambiar vista
Click to view available options
Trayectoria óptica:
10 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Trayectoria óptica Tamaño de la unidad
10484871 10 mm cada uno
11776284 10 mm paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10484871 Proveedor Hellma™ N.º de proveedor 6030UV10531
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    129.00€
    108.22€ / paquete de 1
    Ahorro 20.78€
    16% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Diseñados para sostener muestras para experimentos de espectroscopia y análisis ópticos. Las cubetas de macroceldas de precisión Hellma™ proporcionan una excelente transparencia óptica.
  • Con tapa plana de PTFE
  • Longitud de onda de 360 a 2500 nm
  • Fabricados con vidrio óptico
Especificaciones
Tipo Macrocelda
Capacidad (métrico) 3,5 ml
Material Cuarzo
Incluye Cubeta con tapa de PTFE
Cantidad Paquete de 1
Trayectoria óptica 10 mm
Wavelength Range De 260 nm a 2500 nm
Altura (métrico) 45mm
Para utilizar con (equipo) Espectrofotómetro
Anchura (métrico) 12,5mm
Para utilizar con (aplicación) Espectroscopia
Forma Rectángulo