Learn More
Thermo Scientific™ Hornos de mufla M110
Caliente y seque metales a altas temperaturas con los hornos de mufla Thermo Scientific™ M110, que distribuyen uniformemente el calor y funcionan de una forma económica en un tamaño reducido.
Description
Heat and dry metals at high temperatures with Thermo Scientific™ M110 Muffle Furnaces, that evenly distribute heat and operate economically in a small footprint.
Características principales:
- Volumen de trabajo de 9 l
- El diseño de doble capa con bolsa de aire entre la caja de recocido y las paredes exteriores
- Varias capas de aislamiento de fibra de cerámica sin amianto y de gran calidad
- Elementos de calentamiento colocados de forma seguro en bloques acanalados en las paredes laterales del espacio de trabajo, cubiertos con placas de cerámica.
- Puerta con bisagra diseñada con sistema de guía forzada en paralelo: la superficie caliente siempre se orienta lejos del usuario cuando la puerta está abierta—
- El cortacircuitos de límite superior ajustable protege las muestras y el equipo
Información sobre pedidos:
Modelos disponibles con temporizador opcional de 24 horas, controlador de programas digital Thermo Scientific™ Thermicon™ P con microprocesador, ventilador de escape y/o conducto de escape. El conducto de escape (50006394) y la bandeja (50006408) adicionales están disponibles por separado. No se comercializa en Norteamérica.
Compatible con:
- Conducto de escape (50006394)
- Bandeja (50006408)
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.