Learn More
Beschreibung
A blocking peptide containing 14 amino acids near the amino terminus of human LXR-B. Source: Synthetic (Accession #: P55055) The LXR beta/NR1H2 Blocking Peptide has been validated for the following applications: Antibody Competition.
Spezifikation
Spezifikation
| Gene ID (Entrez) | 7376 |
| Species | Human |
| Product Line | Novus |
| Content And Storage | Store at -20 C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Formulation | PBS pH 7.2 (10 mM NaH2PO4, 10 mM Na2HPO4, 130 mM NaCl) containing 0.1% bovine serum albumin. |
| For Use With (Application) | This Peptide is Useful as a Blocking Peptide for NBP1-76256. For Further Blocking Peptide Related Protocol, Click Here . |
| Gene Alias | Liver x receptor beta, LXR-b, NER-I, NERliver x receptor-beta, nuclear orphan receptor LXR-beta, Nuclear receptor NER, Nuclear receptor subfamily 1 group H member 2, nuclear receptor subfamily 1, group H, member 2, oxysterols receptor LXR-beta, RIP15, steroid hormone-nuclear receptor NER, Ubiquitously-expressed nuclear receptorLXRB, UNRLX receptor beta |
| Gene Symbol | NR1H2 |
| Product Type | LXR beta/NR1H2 |
| Quantity | 0.05 mg |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?