Learn More
Corning™ Mezclador de nutación LSE™, enchufe de la UE
Código de producto. 17700799 Tienda Corning Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de tapón:
Enchufe de la UE
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de tapón Tamaño de la unidad
17700799 Enchufe de la UE cada uno
1 options
Código de producto. 17700799 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 6721
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    362.00€
    337.56€ / paquete de 1
    Ahorro 24.44€
    6% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Un mezclador 3D pequeño y de tamaño personal que es ideal para experimentos en salas frías y ambientales. Ideal para aplicaciones como inmunohistoquímica, mezcla y resuspensión de pequeños recipientes en sangre o tubos de centrífuga que se mantienen de fo
  • Tamaño reducido
  • Compatible con salas frías
  • Alfombrilla con pocillos
  • Movimiento 3D
  • Ideal para mezclar y volver a utilizar muestras
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad portante (métrico) 0,8 kg
Ángulo de inclinación 20°
Tensión 120 V
Intervalo de temperatura (métrico) De 4 °C a 40 °C
Amperaje 0,03 A
Capacidad portante (imperial) 1,75 lb
Certificaciones/conformidad cETLus
Tipo de tapón Enchufe de la UE
Frecuencia 50/60 Hz
Fondo (imperial) 5,75 in
Fondo (métrico) 14,6 cm
Dimensiones de la plataforma (L x An) 24 x 17 cm (9,5 x 6,75 in)
Rango de humedad ≤ 80 % sin condensación
Incluye Alfombrilla con pocillos
Garantía y oferta de servicio 2 años