Learn More
Beschreibung
LRP-6 Monoclonal specifically detects LRP-6 in Human∣Mouse∣Rat samples. It is validated for Flow Cytometry∣Immunocytochemistry/Immunofluorescence∣Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | LRP-6 |
| Applications | Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | SR1271 |
| Conjugate | Unconjugated |
| Dilution | Western Blot 1:500-1:2000, Flow Cytometry 1:50, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50-1:200 |
| Formulation | PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol. |
| Gene Alias | ADCAD2, FLJ90062, FLJ90421, low density lipoprotein receptor-related protein 6, low-density lipoprotein receptor-related protein 6, LRP-6 |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | A synthesized peptide derived from human LRP-6 (Uniprot #: O75581) |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?