Learn More
R&L Enterprises™ Quemador de propano y butano licuados Bunsen
Código de producto. 11709777 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de gas:
Butano, LPG, Propano
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de gas Tamaño de la unidad
11709777 Butano, LPG, Propano cada uno
1 options
Código de producto. 11709777
Fecha estimada de envoi: 18-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Una solución excelente para el calentamiento, la esterilización y la combustión en el laboratorio. Los quemadores de propano y butano licuados R&L Enterprises GLP™ Bunsen están diseñados para trabajar con 35 milibares de propano y 28 milibares de butano con las válvulas reductoras de presión adecuadas en los cilindros de gas.
  • Generalmente alcanza temperaturas ligeramente inferiores a las alcanzadas con el gas natural, siendo el intervalo de 850 ° a 950°C
  • Los gases de petróleo líquido son más buscados que el carbón o el gas natural, por esta razón todos los chorros de los quemadores de gases licuados están sellados con un compuesto de unión
  • En caso de que se puedan cambiar los chorros, debe utilizarse un compuesto de unión
  • Construido con una base pesada fundida a presión y pintada en acabado acrílico resistente a productos químicos
  • Probado para garantizar la calidad de la llama y la ausencia de fugas antes del embalaje
Especificaciones
Tipo de producto Mechero Bunsen
Tipo de gas Butano, LPG, Propano
Diámetro (métrico) 13 mm
Para utilizar con (aplicación) Conector Tétine
Altura (métrico) 150 mm
Incluye Conector T-Tine
N.° por paquete 1 unidad
Peso (métrico) 0,8 kg