Especificaciones
| Tipo de producto | Quemador semimicro |
| Tipo de gas | Butano, propano, LPG, LPG, Propane |
| Diámetro exterior de la entrada (métrico) | 9 mm |
| Altura (métrico) | 88 mm |
| N.° por paquete | 1 unidad |