Learn More
Fisherbrand™ Quemadores de seguridad de gas licuado Bunsen con conector NF atornillado G 1/2
Código de producto. 11715416 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de gas:
Butano, LPG, Propano
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de gas Tamaño de la unidad
11715416 Butano, LPG, Propano cada uno
1 options
Código de producto. 11715416
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Se suministra con un dispositivo de fallo de llama que detiene el suministro de gas al quemador en unos 20 segundos tras el apagado de la llama.
  • Mantenga la válvula de entrada de gas abierta al encender la llama durante 3 a 5 segundos.
  • Quemador de acero cromado, base de hierro fundido
  • Apertura de apertura de 13 mm
  • Altura total de 165 mm
Especificaciones
Tipo de producto Quemador de seguridad Bunsen
Tipo de gas Butano, LPG, Propano
Material Hierro y acero
Descripción Consumo de 144 l/h.
Diámetro (métrico) 13 mm
Altura (métrico) 165 mm
Incluye Conector F atornillado G 0,5
N.° por paquete 1 unidad