Learn More
Fisherbrand™ Quemador industrial Meker con conexión Tétine, abertura de 43 mm
Tienda Fisherbrand ProductosDescripción
- Llama ancha y regular
- Excelente potencia calorífica
- Asa de sujeción lateral
- Abertura del quemador de 43 mm de ancho y 180 mm de alto.
- Tamaño de la llama ajustable con 4 boquillas intercambiables.
- Fabricado con latón chapado en níquel
- La parte superior del quemador está equipada con un cabezal de acero perforado, que emite múltiples llamas pequeñas pero grandes
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Quemador industrial, Meker |
| Tipo de gas | Butano, LPG, Propano |
| Descripción | Consumo de 240 l/h. |
| Altura (métrico) | 180 mm |
| Incluye | Conector T-Tine |
| N.° por paquete | 1 unidad |