Learn More
Fisherbrand™ Quemador Teclu con conexión NF, abertura de 13 mm.
Código de producto. 11795396 Tienda Fisherbrand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de gas:
Butano, LPG, Propano
Metano, Gas natural
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de gas unitSize
11795396 Butano, LPG, Propano cada uno
11785396 Metano, Gas natural cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11795396
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Adecuado para trabajos de vidrio y soldadura.
  • Fabricado con una válvula de aguja de control de gas
  • Cámara mezcla cónica especialmente diseñada que permite al quemador emitir una llama muy caliente
  • La mezcla de gas y aire se regula ajustando la rueda estriada por debajo del tubo
  • Diámetro del quemador de 13 mm, altura total de 150 mm.
Especificaciones
Tipo de producto Mechero TECLU
Tipo de gas Butano, LPG, Propano
Diámetro (métrico) 13 mm
Para utilizar con (aplicación) Vidrierías y soldaduras
Altura (métrico) 150 mm
Incluye Conector F atornillado G 0,5
N.° por paquete 1 unidad