Learn More
R&L Enterprises™ Quemador de gas licuado de 13 mm Bunsen
Código de producto. 12832164 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Altura (métrico):
145 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. Altura (métrico) Tamaño de la unidad
12832164 145 mm paquete de 5
1 options
Código de producto. 12832164
Fecha estimada de envoi: 05-02-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Una solución excelente para el calentamiento, la esterilización y la combustión en el laboratorio. Los quemadores de gas licuado de 13 mm R&L Enterprises™ Bunsen tienen un consumo de gas típico de 107,5 l/h.
  • Para usar con gas propano y butano
  • La temperatura se alcanza en la punta del cono de llama azul
  • Construido con una base pesada fundida a presión y pintada en acabado acrílico resistente a productos químicos
  • Probado para garantizar la calidad de la llama y la ausencia de fugas antes del embalaje
Especificaciones
Tipo de producto Mechero Bunsen
Tipo de gas Butano, LPG, Propano
Diámetro exterior de la entrada (métrico) 13 mm
Altura (métrico) 145 mm
N.° por paquete 5 paquete
Peso (métrico) 0,8 kg