Learn More
BRAND™ Vasos de precipitados de vidrio de borosilicato de perfil bajo
Código de producto. 10748241 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 ml
100 ml
150 ml
250 ml
400 ml
600 ml
800 ml
1000 ml
3000 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 4
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10748241 100 ml paquete de 10
10622822 800 ml paquete de 10
10411063 250 ml paquete de 10
10517461 1000 ml paquete de 10
10059920 3000 ml cada uno
30130370 3000 ml paquete de 4
10142061 25 ml paquete de 10
10213731 600 ml paquete de 10
10345041 400 ml paquete de 10
10090091 150 ml paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 10748241 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 91224
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    129.62€
    94.93€ / paquete de 10
    Ahorro 34.69€
    26% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Fabricados de vidrio de borosilicato. La forma achaparrada ofrece estabilidad y reduce el riesgo de derrames.
  • Construcción de vidrio borosilicatado (Boro 3.3)
  • Conforme a las normas DIN 12331/ ISO 3819
  • Incluye graduaciones en blanco
  • La boquilla integrada proporciona un vertido fácil y a prueba de derrames
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro exterior (métrico) 50 mm
Capacidad (métrico) 100 ml
Material Vidrio de borosilicato
Altura (métrico) 70 mm
Incluye Boquilla integrada
Cantidad 10
Graduated Sí
Certificaciones/conformidad ISO 3819, DIN 12331
Modelo Perfil bajo