Learn More
Kartell™ Vasos de precipitados de perfil bajo con graduaciones impresas en azul
Descripción
Mide con precisión el volumen de un líquido.Los vasos de precipitados graduados en azul de perfil bajo Kartell™ utiliza líneas marcadas horizontales para ayudar a medir el volumen de un líquido.
- Forma tradicional de vaso de precipitados
- Alternativa económica, duradera y de perfil bajo a los vasos de precipitados
- Ideales para uso general de laboratorio
- Fabricado en PMP Kartell ™ TPX™. Magnífica visibilidad y excelente resistencia química
- Esterilizable en autoclave a 121 °C, la temperatura máxima que soporta durante periodos cortos es 170 °C
- Las graduaciones están impresas de manera clara en una tinta azul indeleble y resistente a disolventes
- Clase B
- Conforme a ISO 7056 - 1981 (E), BS 5404 apartado 1
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro exterior (métrico) | 110 mm |
| Capacidad (métrico) | 1000 ml |
| Material | PMP |
| Para utilizar con (aplicación) | Adecuado para productos alimenticios |
| Altura (métrico) | 146mm |
| Incrementos | 20 ml |
| Tipo | Vaso de precipitados |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Graduated | Sí |
| Certificaciones/conformidad | ISO 7056-1981(E), BS 5404 Parte 1 |
| Mostrar más |