Learn More
Loratadine, 98+%, Thermo Scientific™
A nonsedating-type histamine H1-receptor antagonist
88.30€ - 450.65€
| CAS | 79794-75-5 |
|---|---|
| Fórmula molecular | C22H23ClN2O2 |
| Peso molecular (g/mol) | 382.888 |
| Número MDL | MFCD00672869 |
| Clave InChI | JCCNYMKQOSZNPW-UHFFFAOYSA-N |
| Sinónimo | loratadine, claritin, loratidine, alavert, clarityn, lisino, clarityne, loracert, loradex, bonalerg |
| PubChem CID | 3957 |
| Nombre IUPAC | ethyl 4-(8-chloro-5,6-dihydrobenzo[1,2]cyclohepta[2,4-b]pyridin-11-ylidene)piperidine-1-carboxylate |
| SMILES | CCOC(=O)N1CCC(=C2C3=C(CCC4=C2N=CC=C4)C=C(C=C3)Cl)CC1 |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15492999
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60190.ME |
500mg |
88.30€
500 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15472999
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60190.03 |
162.00€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
|
15482999
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60190.06 |
5g |
501.00€ 450.65€ / 5 g Ahorro 50.35€ 10% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
ApplicationsLoratadine, is used as a peripheral histamine H1 receptor agonist. It is also used as an orally active antiallergic agent. It is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and Dyestuff.
Solubility
It is soluble in DMSO (50 mg/ml), ethanol (77 mg/ml at 25°C), water (<1mg/mL at 25°C), chloroform, and methanol.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Recommended storage temperature: 2 - 8°C. Keep away fom strong oxidizing agents.
| 79794-75-5 | |
| 382.888 | |
| JCCNYMKQOSZNPW-UHFFFAOYSA-N | |
| 3957 | |
| CCOC(=O)N1CCC(=C2C3=C(CCC4=C2N=CC=C4)C=C(C=C3)Cl)CC1 |
| C22H23ClN2O2 | |
| MFCD00672869 | |
| loratadine, claritin, loratidine, alavert, clarityn, lisino, clarityne, loracert, loradex, bonalerg | |
| ethyl 4-(8-chloro-5,6-dihydrobenzo[1,2]cyclohepta[2,4-b]pyridin-11-ylidene)piperidine-1-carboxylate |
Especificaciones
| Loratadine | |
| C22H23ClN2O2 | |
| 14,5578 | |
| It is soluble in DMSO (50mg/ml),ethanol (77mg/ml at 25°C),water (<1mg/ml at 25°C),chloroform,and methanol. | |
| CCOC(=O)N1CCC(=C2C3=C(CCC4=C2N=CC=C4)C=C(C=C3)Cl)CC1 | |
| 382.888 | |
| 382.88 |
| 79794-75-5 | |
| MFCD00672869 | |
| loratadine, claritin, loratidine, alavert, clarityn, lisino, clarityne, loracert, loradex, bonalerg | |
| JCCNYMKQOSZNPW-UHFFFAOYSA-N | |
| ethyl 4-(8-chloro-5,6-dihydrobenzo[1,2]cyclohepta[2,4-b]pyridin-11-ylidene)piperidine-1-carboxylate | |
| 3957 | |
| ≥98% |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'rtecsNumber' : TM6129200
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures