Learn More
Loperamide hydrochloride, 98+%, Thermo Scientific™
140.00€ - 510.00€
| CAS | 34552-83-5 |
|---|---|
| Fórmula molecular | C29H34Cl2N2O2 |
| Peso molecular (g/mol) | 513.503 |
| Número MDL | MFCD00058581 |
| Clave InChI | PGYPOBZJRVSMDS-UHFFFAOYSA-N |
| Sinónimo | loperamide hydrochloride, loperamide hcl, imodium, suprasec, dissenten, fortasec, lopemid, lopemin, loperyl, imosec |
| PubChem CID | 71420 |
| ChEBI | CHEBI:6533 |
| Nombre IUPAC | 4-[4-(4-chlorophenyl)-4-hydroxypiperidin-1-yl]-N,N-dimethyl-2,2-diphenylbutanamide;hydrochloride |
| SMILES | CN(C)C(=O)C(CCN1CCC(CC1)(C2=CC=C(C=C2)Cl)O)(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4.Cl |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15412989
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60168.06 |
5g |
140.00€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15422989
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60168.14 |
25g |
510.00€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
- At nanomolar concentrations, binds to mu-opioid receptors
- L-type calcium channel blocker
| 34552-83-5 | |
| 513.503 | |
| PGYPOBZJRVSMDS-UHFFFAOYSA-N | |
| 71420 | |
| 4-[4-(4-chlorophenyl)-4-hydroxypiperidin-1-yl]-N,N-dimethyl-2,2-diphenylbutanamide;hydrochloride |
| C29H34Cl2N2O2 | |
| MFCD00058581 | |
| loperamide hydrochloride, loperamide hcl, imodium, suprasec, dissenten, fortasec, lopemid, lopemin, loperyl, imosec | |
| CHEBI:6533 | |
| CN(C)C(=O)C(CCN1CCC(CC1)(C2=CC=C(C=C2)Cl)O)(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4.Cl |
Especificaciones
| Loperamide hydrochloride | |
| C29H34Cl2N2O2 | |
| UN2811 | |
| loperamide hydrochloride, loperamide hcl, imodium, suprasec, dissenten, fortasec, lopemid, lopemin, loperyl, imosec | |
| CN(C)C(=O)C(CCN1CCC(CC1)(C2=CC=C(C=C2)Cl)O)(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4.Cl | |
| 513.503 | |
| CHEBI:6533 | |
| ≥98% |
| 34552-83-5 | |
| MFCD00058581 | |
| 14,5571 | |
| PGYPOBZJRVSMDS-UHFFFAOYSA-N | |
| 4-[4-(4-chlorophenyl)-4-hydroxypiperidin-1-yl]-N,N-dimethyl-2,2-diphenylbutanamide;hydrochloride | |
| 71420 | |
| 513.51 |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H301
Toxic if swallowed.
P264b-P270-P301+P310-P330-P501c
H301
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: TOXIC SOLIDS, ORGANIC, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 252-082-4
missing translation for 'rtecsNumber' : TM4960000
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures