Especificaciones
| Diámetro del área superior (métrico) | 10,4cm |
| Capacidad (métrico) | 225 ml |
| Material | Polipropileno |
| Altura (métrico) | 17,7 cm |
| Ángulo | Recipiente de 58° |
| Esterilizables en autoclave | Sí |
| Diámetro del filtro (métrico) | 17,7cm |
| Longitud del tubo (métrico) | 9,9cm |