Learn More
Loganin, MedChemExpress
Beskrivelse
Loganin, a major iridoid glycoside obtained from Corni fructus, has been shown to have anti-inflammatory and anti-shock effects.
Tekniske data
Tekniske data
| Chemical Name or Material | Loganin |
| CAS | 18524-94-2 |
| Color | White |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C17H26O10 |
| Quantity | 100 mg |
| Synonym | Loganoside |
| Solubility Information | DMSO : 50 mg/mL (128.08 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| SMILES | O[C@H]([C@@H](O)[C@@H]1O)[C@](O[C@@H]1CO)([H])O[C@H]2[C@@]([C@H]3C)([H])[C@@](C[C@@H]3O)([H])C(C(OC)=O)=CO2 |
| Molecular Weight (g/mol) | 390.38 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?