Learn More
Fisherbrand™ Gradilla para tubos de ensayo con bloqueo
Código de producto. 15916192 Tienda Fisherbrand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Posiciones:
50
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Posiciones Tamaño de la unidad
15916192 50 cada uno
1 options
Código de producto. 15916192
Productos para la preparación y el almacenamiento de muestras
Usar código promocional 27996
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Gradilla con bloqueo para tubos de ensayo (admite 50 tubos). La gradilla para tubos de ensayo con bloqueo Fisherbrand tiene un agarre de silicona que sujeta los tubos de forma segura en su lugar.
  • Admite tubos de ensayo de 13 y 16 mm
  • Sujeta de forma segura hasta 50 tubos
  • Fabricado con estireno de butadieno de acrilonitrilo
  • Azul
Especificaciones
Color Azul
Admite Tubos (de 13 a 16 mm)
Material ABS
Posiciones 50
Para utilizar con (aplicación) Sujeción y vertido deel contenido de los tubos
Diámetro de la abertura (métrico) 16 mm
Tipo de producto Gradilla para tubos de ensayo con bloqueo
matriz, red, conjunto 10 x 5