Learn More
Buerkle™ Indicador de caudal LiquiMobil™ SAN
Código de producto. 10583281 Tienda Bürkle Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Azul
Negro
Rojo
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
10583281 Rojo 1 PCS
10369720 Azul 1 PCS
10034140 Negro cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10583281 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 87201002
Ahorre hasta un 60 % en la manipulación de líquidos
Usar código promocional 28028
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proporciona una indicación visual precisa de la velocidad del flujo de líquidos o gases. Los indicadores de flujo Buerkle™ LiquiMobil™ reducen considerablemente el consumo de agua en sistemas de refrigeración gracias a un ajuste sencillo.
Los indicadores de caudal proporcionan una indicación visual precisa de la velocidad de flujo de los líquidos o gases que pasan por las conexiones de manguera. LiquiMobil Los indicadores de caudal, fabricados en resina de estireno acrilonitrilo (SAN), son ideales para sistemas de refrigeración y contribuyen a reducir el consumo de agua mediante un control más eficaz del caudal.
  • Para mangueras con diámetro interior de 6-11 mm
  • Resistencia a la presión de hasta 2 bar
  • Longitud con ojales 88 mm, altura 40 mm, ancho 15 mm
  • Código de colores disponible: azul, rojo, negro.
  • Temperatura de funcionamiento LiquiMobil SAN máx. +30 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Indicador de flujo
Float Material Polipropileno
Tasa de presión 2 bar
Color Rojo
Intervalo de caudal 150 mL/min
Para utilizar con (aplicación) Apto para sistemas de refrigeración, ayuda a reducir el consumo de agua, apto para productos alimenticios
Altura (imperial) 1.61 in.
Altura (métrico) 40 mm
Longitud (imperial) 3.50 in.
Longitud (métrico) 88 mm
Material SAN
Anchura (métrico) 15 mm
máx. (imperial) 86°F
Temperatura (métrico) 30°C
Peso (métrico) 0,02 kg
Anchura (imperial) 0.63 in.