Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Viales de centelleo líquido, vidrio, 20 ml
Código de producto. 12437341 Tienda Wheaton Science Products Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Material (revestimiento):
Papel de aluminio (tapón)
Polietileno espumado (tapón)
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Material (revestimiento) unitSize
12437341 Polietileno espumado (tapón) paquete de 500
12447341 Papel de aluminio (tapón) paquete de 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12437341 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 986590
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Fabricado con vidrio de borosilicato con bajo contenido de potasio WHEATON 180 que cumple con ASTM E 438 y requisitos de Clase A. Los recuentos de fondo son uniformes y bajos; la transmisión ultravioleta es alta.
  • Disponibles en dos tamaños de tapón (22-400 y 22-400), envasados por separado
  • Los revestimientos de tapón están disponibles en una amplia variedad de materiales para satisfacer sus necesidades
  • Dimensiones (DE x Al): 28 mm x 61 mm (con tapón)
  • Envasados en 5 bandejas, cada una de las cuales puede contener 100 viales
  • Las bandejas sirven para almacenar sus muestras
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material (revestimiento) Polietileno espumado (tapón)
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 28 mm
Material Vidrio de borosilicato
Volumen (métrico) 20 mL
N.º por caja 500
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 24-400
Altura (métrico) 61 mm