Learn More
Fisherbrand™ Termómetro de laboratorio
Código de producto. 11561993 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
-10°C a +50°C
De -10 °C a +110 °C
De -10 °C a +150 °C
De -20 °C a +110 °C
De -20 °C a +150 °C
Subdivisión:
0,5 °C
1 °C
Tipo de inmersión:
inmersión parcial
inmersión total
Longitud (métrico):
155 mm
305 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) Subdivisión Tipo de inmersión Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
11561993 De -10 °C a +110 °C 1 °C inmersión parcial 305 mm cada uno
11587273 De -20 °C a +110 °C 1 °C inmersión total 305 mm cada uno
11597273 De -20 °C a +150 °C 1 °C inmersión total 305 mm cada uno
31488169 -10°C a +50°C 1 °C inmersión total 155 mm -
11517283 De -10 °C a +110 °C 1 °C inmersión total 155 mm cada uno
11551993 -10°C a +50°C 0,5 °C inmersión parcial 305 mm cada uno
11571993 De -10 °C a +150 °C 1 °C inmersión parcial 305 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 11561993
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Termómetro de agitación/uso general para una amplia variedad de aplicaciones de necesidades de laboratorio.
  • Con graduaciones en ámbar.
  • Conexión no enrollable.
  • Perilla reforzada para agitación.
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Uso general
Tipo de inmersión inmersión parcial
Longitud (métrico) 305 mm
Relleno del termómetro Alcohol rojo
Tipo de producto Termómetro relleno de líquido
Temperatura máxima 110 °C
Temperatura mín. (métrico) -10° C
Intervalo de temperatura (métrico) De -10 °C a +110 °C
Subdivisión 1 °C
Immersion Length 76 mm