Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Uso general |
| Tipo de inmersión | inmersión total |
| Longitud (métrico) | 155 mm |
| Relleno del termómetro | Alcohol rojo |
| Tipo de producto | Termómetro relleno de líquido |
| Temperatura máxima | 110 °C |
| Temperatura mín. (métrico) | -10° C |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -10 °C a +110 °C |
| Subdivisión | 1 °C |