Learn More
AHLSTROM Tarjeta de ahorro de lípidos
Descripción
lípidos Saver™ presenta cinco círculos impresos de 12 mm, cada uno capaz de contener hasta 70 μl de sangre, lo que permite una extracción máxima de 350 μl. Compatible con sistemas de punzonado manual y semiautomático, Lipid Saver™ se integra a la perfección con las tecnologías actuales de gotas de sangre seca (DBS). El papel de recogida se trata químicamente con una solución estabilizadora patentada, lo que evita la degradación oxidativa de los analitos y garantiza la integridad de la muestra durante períodos prolongados.
Las áreas clave de uso incluyen:
- Lipidómica
- Bienestar
- Prevención de enfermedades
- Farmacovigilancia de medicamentos
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Tarjeta de recogida y transporte de muestras |
| Closure Included | Sí |
| Graduated | No |
| Material | Fibras absorbentes puras |
| Forma | Rectangulares |
| Esterilidad | No estéril |
| Capacidad (métrico) | 70 μL/área de la muestra |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |