Learn More
Fisherbrand™ Línea de electrodos
Código de producto. 11745708 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
20mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro (métrico) Tamaño de la unidad
11745708 20mm cada uno
1 options
Código de producto. 11745708
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    140.02€
    76.91€ / paquete de 1
    Ahorro 63.11€
    45% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Este electrodo de pH sin mantenimiento con protección de membrana mediante refuerzo de PVC es ideal para la medición en soportes cargados.
  • Electrodo de pH sin mantenimiento con protección de membrana mediante refuerzo de PVC para la medición en soportes cargados
  • Electrodo de pH con cabezal protegido
  • Rosca MNPT para montaje en línea de 19 mm (3/4 pulg)
  • Presión hasta 7 bar
  • Se suministra con cable de 3 m y conector BNC
Especificaciones
Tipos de conector BNC
Descripción Línea de electrodos
Diámetro (métrico) 20mm
Tipo pH
Incluye Conector BNC