Especificaciones
| Diámetro exterior (imperial) | 320 mm |
| Descripción | Tipo: 250 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Desecador |
| Altura (métrico) | 111 mm |
| Tipo de producto | Tapa de desecador |