Learn More
Adaptador de matraces de caucho Ley Rubber
Código de producto. 12378845 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Descripción:
50 x 24 x 36 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. Descripción Tamaño de la unidad
12378845 50 x 24 x 36 mm paquete de 5
1 options
Código de producto. 12378845
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    16.77€
    11.13€ / paquete de 5
    Ahorro 5.64€
    33% Descuento
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Apto para su uso con: embudos Gooch, embudos de vidrio sinterizado, embudos de manguito cortado y embudos de porcelana.
  • Funda de caucho flexible moldeada para adaptarse a la pieza cónica de los adaptadores de los crisoles de Gooch y a los embudos Büchner pequeños y garantizar un cierre al vacío con el borde de un matraz de filtración
Especificaciones
Descripción 50 x 24 x 36 mm
Material Caucho
Para utilizar con (equipo) Embudos Gooch, embudos de vidrio sinterizado, embudos de manguito cortado y embudos de porcelana
N.° por paquete 5
Tipo de producto Adaptador de matraz