Learn More
Beskrivelse
LETMD1 Polyclonal specifically detects LETMD1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin).
Tekniske data
Tekniske data
| Antigen | LETMD1 |
| Applications | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Unconjugated |
| Dilution | Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200 |
| Formulation | PBS, pH7.0 |
| Gene Alias | 1110019O13Rik, cervical cancer 1 protooncogene, Cervical cancer 1 proto-oncogene protein p40, Cervical cancer proto-oncogene 2 protein, DKFZp586A011, HCCR1, HCCR-1, HCCR-2, HCRR-2, LETM1 domain containing 1, LETM1 domain-containing protein 1, regulator of TP53 |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human LETMD1 fragment. |
| Purification Method | Antigen and protein A Affinity-purified |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?