Learn More
Fisherbrand™ Paños de limpieza de lentes de grado 913
Código de producto. 11769925 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
100 x 80 mm
135 x 95 mm
135 x 95 mm
150 x 100 mm
170 x 135 mm
190 x 135 mm
300 x 200 mm
540 x 380 mm
Cantidad:
100 láminas
25 láminas
50 láminas
500 láminas
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 25
paquete de 50
paquete de 500
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Cantidad Tamaño de la unidad
11769925 150 x 100 mm 100 láminas paquete de 100
11774566 100 x 80 mm 25 láminas paquete de 25
15555669 100 x 80 mm 50 láminas paquete de 50
11784566 135 x 95 mm 25 láminas paquete de 25
11779925 300 x 200 mm 100 láminas paquete de 100
11730565 170 x 135 mm 500 láminas paquete de 500
11740565 190 x 135 mm 500 láminas paquete de 500
11750565 540 x 380 mm 500 láminas paquete de 500
11517362 135 x 95 mm 50 láminas paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 11769925
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Se utiliza para la limpieza de lentes ópticas.
  • Papel muy fino
  • Fabricado con fibras 100 % de manila
  • No esponjoso
  • Peso: 12g/m2
Aplicación
  • Limpieza de diversas lentes ópticas
  • Limpieza de filamentos de fibra óptica<
Especificaciones
Tipo de producto Toallitas de limpieza de lentes
Dimensiones (L x An) 150 x 100 mm
Para utilizar con (aplicación) Limpieza de diversas lentes ópticas (objetivos, binoculares de microscopios, lupas, gafas, etc.), limpieza de filamentos de fibra óptica
Material Fibras de manila
Cantidad 100 láminas