Learn More
Fisherbrand™ Frascos de HDPE de boca estrecha a prueba de fugas
Código de producto. 11785383 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
< 59,1/ml
< 118,3/ml
< 236,5/ml
473 ml
946 ml
Acabado del cuello:
20-410
24-410
28-410
38-430
Tamaño de la unidad:
paquete de 24
paquete de 48
paquete de 72
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Acabado del cuello Tamaño de la unidad
11785383 946 ml 38-430 paquete de 24
11735383 30 ml 20-410 paquete de 72
11745383 < 59,1/ml 20-410 paquete de 72
11755383 < 118,3/ml 24-410 paquete de 72
11765383 < 236,5/ml 24-410 paquete de 72
11775383 473 ml 28-410 paquete de 48
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 11785383
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    87.15€
    47.20€ / paquete de 24
    Ahorro 39.95€
    45% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 28-01-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Frascos económicos con tapón de doble sellado y a prueba de fugas
Frascos económicos con tapón de doble sellado y a prueba de fugas
  • HDPE translúcido
  • Cuello estrecho
  • El borde antigoteo garantiza una dispensación limpia y segura
  • Tapones roscados sin revestimiento acoplados
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 32 oz (946 ml)
Capacidad (métrico) 946 ml
Color Natural
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Acabado del cuello 38-430
Closure Included Sí
Boca Estrecha
Revestimiento del tapón Sin septum
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 38-430 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Capacidad (imperial) 32 oz
Certificaciones/conformidad ISO 13485:2003; Archivo QMI-SAI n.º 1606319 y 1606321
Tipo de producto Frasco de boca estrecha