Learn More
Fisherbrand™ Juego de pesas de calibración de láminas, clase M1
Código de producto. 15585109 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
:
De 1 mg a 500 mg
Código de producto.
15585109 De 1 mg a 500 mg
1 options
Código de producto. 15585109
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Úselas con instrumentos de pesaje de clase III de precisión media. Las pesas de calibración de acero inoxidable de clase M1 de Fisherbrand™ son ideales para la verificación o calibración de pesas de clase M2.
  • Pesa de calibración de clase M1
  • En cumplimiento con la OIML R111
  • Se suministra individualmente o en un juego, en una caja de plástico o en una caja de madera
Especificaciones
Clasificación M1
Peso (métrico) 1 a 500 mg
Masa De 1 mg a 500 mg