Learn More
Fisherbrand™ Juego de pesas de calibración de láminas, clase F2 con certificado
Código de producto. 15575109 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
De 1 mg a 500 mg
Código de producto.
15575109 De 1 mg a 500 mg
1 options
Código de producto. 15575109
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    380.21€
    302.00€ / paquete de 1
    Ahorro 78.21€
    20% Descuento
Fecha estimada de envoi: 05-01-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Uso con instrumentos de pesaje de clase II de alta precisión Las pesas de calibración de acero inoxidable de clase F2 de Fisherbrand™ también están destinadas para su uso en transacciones comerciales importantes, tales como las que involucran piedra
  • Pesa de calibración de clase F2
  • Pesas destinadas a ser utilizadas en la verificación o calibración de pesas de clase M 1 y posiblemente de clase M 2
  • Se suministran con un certificado de calibración que garantiza la trazabilidad
  • Conforme con la OIML R111
  • Se suministra individualmente o en un juego, en una caja de plástico o en una caja de madera
Especificaciones
Clasificación F2
Peso (métrico) 1 a 500 mg
Masa De 1 mg a 500 mg