Learn More
Fisherbrand™ Juego de pesas de calibración de láminas, clase F2 con certificado
Código de producto. 15565109 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
:
De 1 mg a 500 mg
Código de producto.
15565109 De 1 mg a 500 mg
1 options
Código de producto. 15565109
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Uso con instrumentos de pesaje de clase II de alta precisión Las pesas de calibración de acero inoxidable de clase F2 de Fisherbrand™ también están destinadas para su uso en transacciones comerciales importantes, tales como las que involucran piedra
  • Pesa de calibración de clase F2
  • Pesas destinadas a ser utilizadas en la verificación o calibración de pesas de clase M 1 y posiblemente de clase M 2
  • Se suministran con un certificado de calibración que garantiza la trazabilidad
  • Conforme con la OIML R111
  • Se suministra individualmente o en un juego, en una caja de plástico o en una caja de madera
Especificaciones
Clasificación F2
Peso (métrico) 1 a 500 mg
Masa De 1 mg a 500 mg