Learn More
Gilac™ Bandejas planas rectangulares blancas
Descripción
- Color blanco
- Diseño resistente a impactos
- Dimensiones adecuadas para uso en frigorífico
- Moldeado en HDPE que puede usarse entre -40° hasta +90 °C
- Se puede usar, entre otras cosas, para descongelación, preparación para productos húmedos, ingredientes, conservación de comidas de muestra de comparación, y fermentaciones y decantación de recipientes
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Cubo de derrames |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| Color | Blanco |
| Forma | Rectangulares |
| Capacidad (imperial) | 0,5 gal |
| Capacidad (métrico) | 2 L |
| Certificaciones/conformidad | Conformidad con el contacto con alimentos |
| Para utilizar con | Refrigerador |
| Para utilizar con (aplicación) | Almacenamiento de alimentos |
| Modelo | Apilable |
| Mostrar más |