Learn More
Gilac™ Bandejas planas rectangulares blancas
Código de producto. 11798501
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2 L
3 L
5 L
8 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
11798501 5 L cada uno
11788501 3 L cada uno
11958134 2 L cada uno
11757355 8 L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11798501 Proveedor Gilac™ N.º de proveedor G154321
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Bandejas planas rectangulares blancas con gestión de trazabilidad gracias a que incluye una etiqueta de identificación de contenidos sobremoldeada dentro del material plástico, lo que la hace permanente y se puede volver a escribir en ella.
  • Color blanco
  • Diseño resistente a impactos
  • Dimensiones adecuadas para uso en frigorífico
  • Moldeado en HDPE que puede usarse entre -40° hasta +90 °C
  • Se puede usar, entre otras cosas, para descongelación, preparación para productos húmedos, ingredientes, conservación de comidas de muestra de comparación, y fermentaciones y decantación de recipientes
  • La tapa se vende por separado.
Especificaciones
Tipo Cubo de derrames
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Color Blanco
Forma Rectangulares
Capacidad (imperial) 1,3 gal
Capacidad (métrico) 5 L
Certificaciones/conformidad Conformidad con el contacto con alimentos
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento de alimentos
Modelo Apilable
Cantidad 400/Paleta
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 437 x 285 x 75 mm; dimensiones inferiores internas: 380 x 220 x 72 mm
Longitud (métrico) 437 mm
Anchura (métrico) 285 mm
Altura (métrico) 75 mm
Peso (imperial) 1.01 lb.
Peso (métrico) 0,46 kg
Para utilizar con (equipo) Refrigerador