Learn More
Buerkle™ LDPE Round Containers
Product Code. 31188945 Shop All Bürkle Products
Change view
Click to view available options
Capacity (Metric):
55 L
60 L
80 L
85 L
110 L
120 L
150 L
160 L
180 L
205 L
210 L
290 L
400 L
850 L
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacity (Metric)
31188945 85 L
31188857 55 L
31188864 60 L
31188871 80 L
31188909 110 L
31188868 120 L
31188896 150 L
31188930 160 L
31188916 180 L
31188889 205 L
31188887 210 L
31188882 290 L
31188884 400 L
31188923 850 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 31188945 Fornitore Buerkle™ N. del fornitore 34900855
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    274.00€
    249.75€ / paquete de 1
    Ahorro 24.25€
    8% Descuento
Fecha estimada de envoi: 18-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Container for various applications. Produced seamlessly and stress-relieved with the sintering method. The wall thickness increases downwardly. This guarantees optimum ratio of wall thickness to filling load. Custom-made, exchange excluded.
  • L-LDPE (linear LDPE), transparent
  • Rupture-proof
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diameter (Metric) Outer 390 mm
Type Tank
Material LLDPE
Capacity (Metric) 85 L
Height (Metric) 710 mm
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.