Learn More
BRAND™ Pipetas Pasteur de LDPE
Código de producto. 10222661 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
144 mm
150 mm
150 mm
152 mm
152 mm
Volumen (métrico):
1 ml
2 ml
3 ml
3,5 ml
4 ml
Diámetro exterior (métrico):
1 mm
2,8 mm
3 mm
3,2 mm
3,3 mm
3,4 mm
Gotas/ml:
50 ml
De 22 a 26
De 25 a 27
De 25 a 30
Desde 21 hasta 28
Desde 60 hasta 75
Tamaño de la unidad:
500 PCS
paquete de 500
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Volumen (métrico) Diámetro exterior (métrico) Gotas/ml Tamaño de la unidad
10222661 150 mm 1 ml 3,4 mm De 25 a 30 500 PCS
15443594 144 mm 1 ml 1 mm 50 ml paquete de 500
10646341 152 mm 2 ml 3,3 mm De 22 a 26 paquete de 500
10562291 152 mm 3,5 ml 3,2 mm Desde 21 hasta 28 paquete de 500
10100531 152 mm 3 ml 2,8 mm De 25 a 27 paquete de 500
10721963 150 mm 4 ml 3 mm Desde 60 hasta 75 500 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10222661 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 747755
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Las pipetas Pasteur de LDPE son ideales para alícuotas con muy buena reproducibilidad del número de gotas por mililitro.
  • Fabricadas con LDPE.
  • Muy buena reproducibilidad del número de gotas por mililitro.
  • Ideales para partes alícuotas.
  • Las pipetas Pasteur se pueden llenar y ultracongelar o convertirse en un recipiente cerrado mediante el sellado térmico de la punta.
  • La perilla de pipeta integrada se oprime con facilidad, lo que minimiza la fatiga por pipeteo frecuente.
  • Resistente a esterilización con gas o radiación gamma.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Diámetro exterior (métrico) 3,4 mm
Material LDPE
Gotas/ml De 25 a 30
Graduado Sí
Cantidad 500 Paq.
Estilo de parte superior Con forma de bombilla
Volumen (métrico) 1 ml
Longitud (métrico) 150 mm
Tipo Pipeta Pasteur
Desechables Un solo uso