Learn More
Brannan™ Reloj y temporizador triple con pantalla LCD
Código de producto. 13053023
Cambiar vista
Click to view available options
Pantalla:
Digital
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Pantalla Tamaño de la unidad
13053023 Digital cada uno
1 options
Código de producto. 13053023 Proveedor Brannan™ N.º de proveedor 28/214/0
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    32.83€
    16.72€ / paquete de 1
    Ahorro 16.11€
    49% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Cuenta atrás y adelante de hasta 20 horas con alarma. El temporizador triple y reloj con pantalla LCD Brannan™ puede ejecutar los tres temporizadores de forma simultánea. Incluye un reloj de 12/24 horas con clip posterior, soporte e imán.
  • Cuenta atrás y progresiva de 20 horas con alarma
  • Temporizador de memoria
  • Reloj
  • 10 mm de altura de los dígitos
  • Pinza trasera con soporte e imán
  • Dimensiones: 60mm x 70mm
  • Son necesarias 2 pilas de repuesto SR41/392
  • El uso de los 3 temporizadores al mismo tiempo solo está disponible en la opción de cuenta atrás
  • Solo se puede utilizar 1 temporizador en la función de cuenta progresiva.
Especificaciones
Tipo de producto Reloj y temporizador triple
Intervalo de tiempo 12-24 h
Exactitud ±60 segundos/mes
Pantalla Digital
Batería, tipo LR44
Visualizar cotas 45 x 41 mm
Longitud (métrico) 69 mm
Anchura (métrico) 13 mm
Altura (métrico) 92 mm
Peso (métrico) 60 g
Incluye Baterías
Cantidad 1 unidad
Certificaciones/conformidad CE EMC, RoHS, WEEE