Learn More
Brannan™ Temporizador Slimeline de pantalla LCD
Descripción
- Cuenta atrás o progresiva desde 99 min, 59 s
- La alarma suena cuando la cuenta atrás llega a cero
- Dorso magnético
- Pila incluida
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Temporizador Slimline |
| Intervalo de tiempo | 99 min, 59 s |
| Alarms | Sonidos durante 30 s |
| Pantalla | Digital |
| Batería, tipo | LR44 |
| Visualizar cotas | 12 x 34 mm |
| Longitud (métrico) | 48 mm |
| Anchura (métrico) | 18 mm |
| Altura (métrico) | 88 mm |
| Peso (métrico) | 37 g |
| Mostrar más |